Acido acetico ≥100%, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43808.0100
5.43808.0250
5.43808.0100EA
90.4
EUR
5.43808.0100
5.43808.0250
Acido acetico ≥100%, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Acido acetico
Formula:
H₃CCOOH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |