di-Potassio idrogenofosfato, anidro, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
K₂HPO₄ Punto di fusione: 340 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS Number: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |