Stampa…
Ammonio acetato, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43834.0100 5.43834.0250
5.43834.0100EA 132 EUR
5.43834.0100 5.43834.0250
Ammonio acetato, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Ammonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013066
CAS Number: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM