Stampa…
Sodio acetato triidrato, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acetic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43833.0100 5.43833.0250
5.43833.0100EA 129 EUR
5.43833.0100 5.43833.0250
Sodio acetato triidrato, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Sodio acetato triidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
Punto di ebollizione: 120…123 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071557
CAS Number: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM