Stampa…
Diclorometano, anidro ≥99.7% (by GC) stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con amilene
confezionato sotto argo
47352.AK 47352.K2 47352.M1
47352.AKEA 42 EUR
47352.AK 47352.K2 47352.M1
Diclorometano, anidro ≥99.7% (by GC) stabilizzato, AcroSeal®
Diclorometano
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39…40 °C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,325
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) 99.7% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 0.01% max
Residue on Evaporation 3 ppm max