Stampa…
Metanolo, anidro 99.9%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
confezionato sotto argo
47339.AK 47339.K2
47339.AKEA 43.8 EUR
47339.AK 47339.K2
Metanolo, anidro 99.9%, AcroSeal®
Metanolo
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.7 °C
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.791
Flash Pt: 11 °C (52 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM