Stampa…
Tetraidrofurano ≥99.7% non stabilizzato, AcroSeal®, Spectrophotometric Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
confezionato sotto argo
47329.AK 47329.K2 47329.M1
47329.AKEA 67.5 EUR
47329.AK 47329.K2 47329.M1
Tetraidrofurano ≥99.7% non stabilizzato, AcroSeal®, Spectrophotometric Grade
Tetraidrofurano
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formula: C₄H₈O
Punto di ebollizione: 66 °C
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,889
Flash Pt: –17°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM