Acido trifluoroacetico 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
TFA
85903.150EA
274
EUR
85903.150
85903.180
85903.290
Acido trifluoroacetico 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
Acido trifluoroacetico
Formula:
C₂HF₃O₂ Peso molecolare: 114.02 g/mol Punto di ebollizione: 71.8 Punto di fusione: –15 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS Number: 76-05-1 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 13,09754 |
|
Assay (Titration) | 99.0-101.0 %w/w |
Relative density (d 20°C/4°C) | 1.487-1.490 |
Identity (IR) | Complying |
Water (KF) | max. 0.1 %w/w |