Stampa…
Piridina, anidro ≥99.8% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Packed in septum-sealed bottle.
66213-1L 66213-2.5L
HONC66213-1LEA 327.44 EUR
HONC66213-1L HONC66213-2.5L
Piridina, anidro ≥99.8% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Piridina
Formula: C₅H₅N
Punto di ebollizione: 115 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,98 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %