Tetraidrofurano, anidro ≥99.9% non stabilizzato for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Packed in septum-sealed bottle.
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 65 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: –108 °C Densità: 0,89 g/cm3 (20 °C) Flash Pt: –21 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS Number: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II |
|
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.0025 % |