Stampa…
Chlorobenzene : Acetic Acid soluzione (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
66163-200L 66163-2.5L
HONC66163-200LEA 6046.72 EUR
HONC66163-200L HONC66163-2.5L
Chlorobenzene : Acetic Acid soluzione (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Punto di ebollizione: 118 °C
Densità: 1,079 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Assay of acetic acid 31.5 - 33.5 %
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090