Stampa…
n-Esano for gas chromatography, Burdick & Jackson™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
65747-7L-RC 65747-2.5L
HONC65747-7L-RCEA 0 EUR
HONC65747-7L-RC HONC65747-2.5L
n-Esano for gas chromatography, Burdick & Jackson™
n-Esano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso molecolare: 86.18 g/mol
Punto di ebollizione: 66…69 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0.660…0.668 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: -22
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009520
CAS Number: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l