Stampa…
VWR®, Omogeneizzatore Bead Mill MAX
Fornitore: VWR Collection
432-0380EA 9390 EUR
432-0380 432-0453
VWR®, Omogeneizzatore Bead Mill MAX
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
VWR® Bead Mill MAX è il modello di punta della linea di omogeneizzatori Bead Mill di VWR. VWR Bead Mill MAX è stato progettato per macinare, lisare o omogeneizzare i campioni più difficili con risultati ripetibili. L’esclusivo movimento del rotore assicura un movimento ottimale delle sfere nelle provette, in modo da minimizzare la rotazione e massimizzare la forza di impatto, rendendolo più efficiente degli altri omogeneizzatori presenti sul mercato.
  • Unità opzionale di raffreddamento criogenico per prevenire l'aumento della temperatura del campione durante