N,N-Dimetilformammide, anidro 99.80%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
AcroSeal™ septum bottled solvent.
- Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,944 Flash Pt: 57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless liquid |
Assay (GC) | ≥99.75% |
Water content (Karl Fischer Titration) | ≤50 ppm |
Residue on evaporation | ≤5 ppm |