Stampa…
1,4-Diossano, anidro 99.80%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Glicoletiletere, 1,4-Dietilendiossido, p-Diossano
confezionato sotto argo
47305.AE 47305.K2
47305.AEEA 56.4 EUR
47305.AE 47305.K2
1,4-Diossano, anidro 99.80%, AcroSeal®
1,4-Diossano
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 1.034
Flash Pt: 12°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm