Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
85740.180EA 56.2 EUR
85740.180 85740.260
Tetrabutilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259,48 g/mol
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8,II