Tetrabutilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
85738.150EA
40.6
EUR
85738.150
85738.180
85738.260
Tetrabutilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Tetrabutilammonio idrossido
Formula:
C₁₆H₃₇NO Peso molecolare: 259.48 g/mol Punto di fusione: 29.85 Densità: 0.968 |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS Number: 2052-49-5 UN: 3267 ADR: 8 II |