Stampa…
Perossido di idrogeno 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
18304H-1L 18304H-6X1L
HONC18304H-1LEA 43.65 EUR
HONC18304H-1L HONC18304H-6X1L
Perossido di idrogeno 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Peso molecolare: 34.01 g/mol
Punto di ebollizione: 150.2
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1.110 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Visualizza i codici
Assay 34.5 - 36.5 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition Max. 0.03 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %