Stampa…
n-Eptano ≥95.0% (by GC) per preparativa HPLC, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: high purity solvents
04882-200L 04882-30L 04882-7L
HONC04882-200LEA 35606.52 EUR
HONC04882-200L 04882-30L HONC04882-7L
n-Eptano ≥95.0% (by GC) per preparativa HPLC, Riedel-de Haën™
n-Eptano
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Punto di ebollizione: 98,2…98.4 °C (1.000 hPa)
Punto di fusione: –90,5 °C
Densità: 0,69 g/cm3 (15 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009544
CAS Number: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %