Stampa…
VWR® LAG Advanced, Bilance analitiche
Fornitore: VWR Collection
611-3267EA 1600 EUR
611-3267 611-3268 611-3297 611-3376 611-3457 611-4302
VWR® LAG Advanced, Bilance analitiche
Bilance
Una gamma economica di bilance analitiche affidabili e ad alte prestazioni. Tutti i modelli hanno il piatto superiore in acciaio inox.
  • Pesatura di controllo (funzione di allarme), totalizzazione del peso, determinazione della densità dei campioni e funzioni di conteggio degli articoli
  • I modelli sono dotati di display grafico ampio con funzionalità aggiunte per formulazione, GLP, data e ora, multilingua
  • Possibilità di calibrazione esterna o interna; interfaccia RS232 inclusa di serie
  • Camera di pesata (L×P×A): 162×171×225 mm
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certificazioni: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informazioni per l' accessorio: Non adatti per l'uso con sistemi tablet.
Informazioni per l'ordine: per i dettagli sulla gamma completa di accessori (tra cui stampante, software, kit per la determinazione della densità per le serie LAG, tastierino esterno, cavo di connessione seriale e convertitore seriale USB), visitare il sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor di zona. Le bilance sono disponibili anche con certificato di calibrazione di fabbrica. Contattare Avantor per ulteriori dettagli su questa opzione.
Informazioni per l'ordine: con adattatore di rete con spina universale. Pesi di calibrazione disponibili presso VWR. Vedere "Pesi di calibrazione"
Attenzione: I modelli con display grafico ampio sono contrassegnati con G nel nome del modello. Allo stesso modo mostra la calibrazione interna. I modelli con suffisso -C vengono forniti con certificato di taratura di fabbrica. Consultare il sito Web per i dettagli sulla gamma completa di modelli.