Stampa…
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier
Fornitore: VWR Collection
390-1351EA 4070 EUR
390-1351 390-1352 390-1353
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier
Incubatori Incubatori refrigerati
Gli incubatori refrigerato, con tecnologia Peltier, sono caratterizzati da un'eccellente uniformità e stabilità di temperatura. Sono a risparmio energetico e a basso impatto ambientale, presentano un basso livello di rumorosità e sono quasi privi di vibrazioni poiché non presentano compressori installati. Nessuna deumidificazione dei campioni grazie alla camera chiusa. Questi modelli con convezione ad aria forzata, forniscono un range di temperatura compreso tra 0 e +70 °C (max. 20 °C sotto la temperatura ambiente). Sono dotati di un alloggiamento e una camera interna in acciaio inossidabile (DIN 1.4301), uno sportello esterno solido e uno sportello interno in vetro. I modelli PREMIUM hanno un menu intuitivo e un software facile da usare e una porta USB con flash drive per scaricare i dati su una chiavetta USB e per caricare i programmi. Possono essere collegati a reti Ethernet o Wi-Fi per il controllo remoto da qualsiasi computer, e gli utenti possono ricevere notifiche su parametri selezionabili via e-mail.
  • Controller a microprocessore multifunzionale con schermo touch screen a colori da 7", offre una panoramica dei parametri impostati e attuali durante il funzionamento
  • Controllo dell'accesso tramite login con password e funzione di amministratore per gestire cinque account utente
  • 40 memorie di programmi utente, cambio rapido e facile dei parametri durante un programma in esecuzione
  • Profilo di temperatura/tempo multisegmento (fino a 100) con rampe regolabili
  • Timer da 1 minuto a 366 giorni o funzionamento continuo
  • Ritardo di avvio regolabile e funzione loop
  • Termostato di sicurezza per sovra e sottotemperatura regolabile classe 3.3 (DIN 12880), che protegge i campioni e l’incubatore
Tutti i modelli hanno una porta esterna solida e una porta interna in vetro. Sono dotati di porta di accesso di 30 mm, serratura della porta, luce interna a LED. I modelli INCU-Line IL 56PR e IL 112PR sono impilabili come 2× IL 56 PR o 2× IL 112PR senza kit di impilamento aggiuntivo, è possibile posizionare l'IL 56PR sopra l'IL 112PR. I modelli IL 240PR non sono impilabili.
Tra le caratteristiche di sicurezza sono presenti allarmi di temperatura acustici e visivi, sistema di controllo interruzione di corrente, allarme di sportello aperto, allarme di guasto sensore di temperatura e funzione di autodiagnosi.
Le unità sono dotate di un Premium Control Software che aiuta la conformità GLP con le impostazioni di protezione della password, il registro degli eventi e una memoria interna che memorizza fino a 10000 record di dati per ogni utente (memorizzati per un massimo di 12 mesi). Gli utenti possono visualizzare i valori sul display o su un PC in forma tabellare o grafica.
Informazioni per l' accessorio: I ripiani di ricambio standard hanno un carico di lavoro massimo di 25 kg per ripiano. I ripiani opzionali in acciaio inossidabile rinforzato per le unità IL 240PR hanno un carico di lavoro massimo di 100 kg per ripiano. Il carico massimo della camera è indicato nelle specifiche.
Informazioni per l'ordine: I modelli sono forniti con due o tre (IL 240PR) ripiani in filo d'acciaio inossidabile, chiavi per la serratura (2 pezzi), certificato di prova del produttore a 37 °C, cavo Ethernet, manuale di istruzioni multilingue e Premium Control Software (può essere scaricato dalla memoria interna su chiavetta USB).
Attenzione: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.