2-Mercaptoetanolo ≥99.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
Suitable for derivatisation of amine groups.
Formula:
HSCH₂CH₂OH Peso molecolare: 78.14 g/mol Punto di ebollizione: 157 Punto di fusione: -100 Flash Pt: 68 |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS Number: 60-24-2 UN: 2966 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05894 |