Stampa…
Nitrometano ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
85984.460EA 1250 EUR
85984.460 85984.290 85984.230
Nitrometano ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Peso molecolare: 61,04 g/mol
Punto di ebollizione: 101,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007400
CAS Number: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %