Stampa…
1,2,4-Triclorobenzene ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
85997.290EA 0 EUR
85997.290
1,2,4-Triclorobenzene ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Triclorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₃
Peso molecolare: 181,45 g/mol
Punto di ebollizione: 214,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000547
CAS Number: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Assay Min 98%
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 1,454 - 1,455
Refractive index (20 °C, 589 nm) 1,570 - 1,572