Acido glicolico 99,0 Acidimetry, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
Formula:
C₂H₄O₃ Peso molecolare: 76.05 g/mol Punto di ebollizione: 266 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS Number: 79-14-1 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,04511 |
Appearance | White to off-white crystals |
Assay (acidimetric) | min. 99.0 % |
Water | max. 0.5 % |
Melting range (lower value) | min. 75 °C |
Melting range (upper value) | max. 79 °C |
Identity (IR) | Passes test |