Rosso fenolo soluzione Indicatore pH (pH 6,5 - 8,5)
Fornitore: Hach
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
pH Indicator Solution
- Color range: pH 6.5-8.5
Formula:
C₁₉H₁₄O₅S Peso molecolare: 354.38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003552 CAS Number: 143-74-8 Merck Index: 13,07329 |