Stampa…
Acido metansolfonico ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
59510-10X1ML 59510-1ML
59510-10X1MLEA 177 EUR
59510-10X1ML 59510-1ML
Acido metansolfonico ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Acido metansolfonico
Formula: CH₃SO₃H
Peso molecolare: 96.11 g/mol
Punto di ebollizione: 217
Punto di fusione: 20
Flash Pt: 189
MDL Number: MFCD00007518
CAS Number: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a1de9e324b6249302c1b76b4dc74f87062a0a8&vid=a756f8d69b364437d6a5c58bf88c5d8f482fe32c&prid=web&clid=SAPDAM