Stampa…
Paraformaldehyde 4% w/v aqueous solution methanol_free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
47392.9L 47392.9M
47392.9LEA 41.9 EUR
47392.9L 47392.9M
Paraformaldehyde 4% w/v aqueous solution methanol_free
Formaldeide
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30.03 g/mol
Punto di ebollizione: -19.3
Punto di fusione: -92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
Merck Index: 13,04259
Visualizza i codici
Concentration (w/v) 3.5 to 4%
Appearance Clear colourless liquid
Ash <=0.01% (Paraformaldehyde content)
Trace metal
Iron (Fe) <=2.0% (Paraformaldehyde content)