Stampa…
Gluraraldeide 25% in soluzione acquosa per microscopia elettronica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87043.230EA 63.5 EUR
87043.230 87043.290 87043.320
Gluraraldeide 25% in soluzione acquosa per microscopia elettronica
Gluraraldeide
Formula: C₅H₈O₂
Punto di fusione: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007025
CAS Number: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Visualizza i codici
Appearance clear colorless or yellow liquid
Assay 23,5 – 26,5%
Color scale max. 50 APHA
pH min. 3,0
Density (d20°C/4°C) 1,060 - 1,065
Absorbance A (235 nm; 1:200 diluted with water; 1 cm) max. 0,6