Stampa…
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Fornitore: VWR Collection
466-0603EA 2200 EUR
466-0603 466-0604 466-0605
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
Questi forni d'essiccazione sono progettate per tutte le applicazioni standard di essiccazione e tempra, oltre che per la sterilizzazione degli accessori per vetreria. Hanno un intervallo di temperatura compreso tra 50 e 300°C e sono destinate all'uso in laboratori biologici, chimici, medici, farmaceutici e fisici.
  • Controller microprocessore multifunzionale con touchscreen a colori da 4,3"
  • Memoria di cinque programmi utente
  • Profilo temperatura-tempo a cinque segmenti, cambio rapido
  • della temperatura e dell’orario impostati durante un programma in esecuzione
  • Avvio programmato del programma (set di data e ora) e la funzione ‘loop’ fino a 255 volte o infinita
  • Pausa regolabile all’orario impostato per la temperatura da 1 minuto a 366 giorni o con funzionamento continuo
  • Controllo della velocità della ventola (da 10 al 100%, regolabile in incrementi di 1%) e tempi rampa regolabili (giorni/ore/minuti)
  • Classe di protezione 3.1 contro le sovra temperature
  • Controllo automatico dell'aletta di ventilazione (0% - chiusa, 100% - aperta, regolabile in incrementi di 1%)
These ovens with forced convection feature a stainless steel (DIN 1.4301) inner chamber and a powder coated sheet exterior with lockable solid door. All models have a 30 mm Ø access port, real time clock, USB interface (in front panel) to download data onto USB stick and LAN interface. The internal memory stores up to 10000 data records (stored for a maximum 6 months). The range has an auto-diagnostic function, power failure control system, temperature sensor fail alarm, open door alarm and audible and visual temperature alarms.
All Prime drying ovens of the same size can be stacked without additional accessories (except the 180 L models which are not stackable).
Informazioni per l'ordine: Needs to be ordered with UK plug.
Informazioni per l'ordine: Supplied with stainless steel wire shelves, manufacturer test certificate (data measured at 105 °C) and multilingual instruction manual (can be downloaded from internal memory onto USB stick).
Attenzione: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.