Stampa…
VWR® DRY-Line® Prime, Forni d’essiccazione a convezione naturale
Fornitore: VWR Collection
466-0600EA 1780 EUR
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Forni d’essiccazione a convezione naturale
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
I forni d’essiccazione DRY-Line® sono progettati per tutte le applicazioni standard d’essiccazione e di tempra, oltre che per la sterilizzazione degli accessori per vetreria. Hanno una temperatura compresa tra 50 e 300 °C e sono destinati ad essere utilizzati in laboratori biologici, chimici, medici, farmaceutici e fisici.
  • Controller a microprocessore multifunzione con touchscreen a colori da 4,3’’
  • 5 memorie programmi utente
  • Profilo temperatura-tempo a cinque segmenti, cambio rapido della temperatura impostata e tempo impostato durante l’esecuzione del programma
  • Avvio del programma programmato (impostazione di data e orario) e funzione Loop fino a 255 volte o continuo
  • Pausa regolabile all’orario impostato per la temperatura da 1 minuto a 366 giorni o con funzionamento continuo
  • Tempo rampa regolabile (giorni/ore/minuti)
  • Protezione contro la sovratemperatura classe 3.1
  • Regolazione automatica delle alette d'aria (0% - chiuso, 100% aperto, regolabile con incrementi dell'1%)
Questi forni a convezione naturale sono dotati di una camera interna in acciaio inossidabile (DIN 1.4301) e di una parete esterna in lamiera verniciata a polvere con sportello solido bloccabile. Tutti i modelli hanno una porta di accesso con Ø 30 mm, orologio in tempo reale, interfaccia USB (nel pannello frontale) per scaricare i dati su chiave USB e interfaccia LAN. La memoria interna è in grado di memorizzare fino a 10000 record di dati (conservabili fino a un massimo di 6 mesi). La gamma ha una funzione di auto-diagnosi, sistema di controllo d’interruzione di corrente, allarme di guasto del sensore di temperatura, allarme porta aperta e allarmi di temperatura udibili e visivi.
Tutti i forni d’essiccazione Prime della stessa dimensione possono essere impilati senza accessori aggiuntivi (tranne i modelli da 180 L che non sono impilabili).
Informazioni per l'ordine: Dotati di ripiani in filo d’acciaio inossidabile, certificato di collaudo del produttore (dati misurati a 105 °C) e manuale d’istruzioni multilingue (scaricabile dalla memoria interna sulla chiave USB).
Attenzione: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.