Stampa…
Acido maleico ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
85968.180EA 27.5 EUR
85968.180 85968.290 85968.360 85968.460
Acido maleico ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Acido maleico
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116,07 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…131 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063177
CAS Number: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=c7d9055997eebe6cedcda9f482afb16acfb8da66&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (HPLC, area%) Min. 99.0 %
Titolo (acidimetrico) Min. 99.0 %
Identificazione Conforme
Punto di fusione 130 --> 135 °C