Stampa…
Eosina Y soluzione in denatured ethanol per istologia, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Eosina gialla
3800.1000PEEA 41 EUR
3800.1000PE 3800.2500PE
Eosina Y soluzione in denatured ethanol per istologia, J.T.Baker®
Eosina Y
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Peso molecolare: 691,86 g/mol
MDL Number: MFCD00005040
CAS Number: 17372-87-1
IVDLogo