Stampa…
Cabine di sicurezza biologica, Classe II, serie BiOptima
Fornitore: Azbil Telstar Technologies
1622438 1367783 1734952 1736028
TELR1622438EA 10670.76 EUR
TELR1622438 TELR1367783 TELR1734952 TELR1736028
Cabine di sicurezza biologica, Classe II, serie BiOptima
Cappe e involucri Armadi di sicurezza per biologia
La cabina di sicurezza microbiologica di Classe II BiOptima con un design ergonomico garantisce un'efficienza ottimale e un elevato risparmio energetico. BiOptima garantisce protezione all'operatore con la barriera d'aria frontale, protezione del prodotto grazie al flusso d’aria laminare filtrato HEPA nell'area di lavoro e protezione dell’ambiente tramite il filtro HEPA di espulsione.
  • La superficie di lavoro è divisa in segmenti, consentendo la pulizia ed eventuale sterilizzazione in autoclave
  • Il pannello di controllo ha un codice colore internazionale per indicare lo stato della cabina
  • La schermata principale mostra il livello di intasamento del filtro e il flusso della velocità laminare
  • Vetro anteriore a comando elettrico dotato di batteria di back-up
  • In caso di black-out è possibile chiudere il vetro frontale e preservare la sicurezza del personale e del laboratorio
  • I motoventilatori EC di ultima generazione e le luci a LED regolabili riducono drasticamente il consumo energetico
  • Il controllo automatico a microprocessore garantisce continuamente la corretta velocità dell'aria, riducendo al minimo il consumo di energia ed il rumore
Il vetro frontale consente un accesso completo e confortevole alla camera di lavoro, facilitando la pulizia e consentendo l'ingresso di oggetti e accessori di grandi dimensioni nella camera di lavoro.
La cabina BiOptima offre una zona di lavoro molto spaziosa, 550 mm di profondità e 700 mm di altezza, che consente produttività e comfort, in una cabina dal design compatto ed intelligente con un'altezza complessiva di soli 1450 mm. È anche estremamente facile da pulire; la camera di lavoro in un unico pezzo è realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 con bordi arrotondati all'interno della cabina per facilitare un'efficace disinfezione e massimizzare la prevenzione della contaminazione. Inoltre, il vetrofrontale a comando elettrico scorre verso l'alto offrendo un accesso di 500 mm H
Le serie BiOptima e’ contraddistinta dal vetro frontale ergonomico inclinato, ed incernierato facile da pulire, dalle griglie frontali a V e dal bracciolo arrotondato per il massimo comfort, luci a LED regolabili ad alta efficienza energetica e motoventilatori EC a risparmio energetico. Tutte le unità sono dotate di serie di luce UV e di una manutenzione ridotta grazie al il pre-filtro G3 sotto la superficie di lavoro che impedisce alle particelle di grandi dimensioni o alla polvere di raggiungere i filtri HEPA, raddoppiando di fatto la durata dei filtri HEPA.
Facilita’ di manutenzione: BiOptima è dotata dell'innovativo e esclusivo sistema 4F (veloce, intuitivo ed efficiente) brevettato da CleanAir by Baker per la sostituzione dei filtri. I filtri sono facilmente accessibili dalla parte anteriore della cabina e l'esclusivo dispositivo di blocco / sbloccoo rapido riduce notevolmente il tempo necessario per sostituire i filtri.
Materiali: la struttura della cabina è realizzata in acciaio con rivestimento epossidico con camera di lavoro interna in acciaio inossidabile AISI 304L con angoli arrotondati e visive laterali in vetro di sicurezza temprato. Il vetro frontale è antiriflesso con protezione UV.
Certificazioni: Le cabine BiOptima sono testate e certificate in modo indipendente da TÜV Nord, il principale ente di certificazione in Europa, per garantire la conformità alla norma EN 12469 per le cabine di sicurezza microbiologica di classe II (espulsione del 30%, ricircolo del 70%). BiOptima è progettata per la manipolazione di agenti patogeni di livello 1, 2 e 3 (come definito dall'OMS). È inoltre conforme ai requisiti principali di NSF / ANSI 49 (Classe II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 e AS2252.
Informazioni per l'ordine: Gli accessori non sono inclusi (devono essere ordinati a parte).