Stampa…
Ammoniaca soluzione 25%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
3126-46EA 101.39 EUR
3126-46 MACR3126-16
Ammoniaca soluzione 25%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Peso molecolare: 35.05 g/mol
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
Visualizza i codici
Assay 24 - 28%
Residue after Evaporation ≤0.003%
Substances Reducing KMnO₄ (as O) ≤0.0008%
Chloride (Cl) ≤0.0001%
Phosphate (PO₄) ≤0.0002%
Total Sulphur (as SO₄) ≤0.0003%
Carbonate (CO₃) ≤0.002%
Iron (Fe) ≤0.0001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use