Stampa…
VWR®, Sistemi per acqua Ultrapura, serie G
Fornitore: VWR Collection
171-1094EA 16500 EUR
171-1094 171-1096 171-1095 171-1464 171-1465 171-1466
VWR®, Sistemi per acqua Ultrapura, serie G
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Questo sistema intuitivo di purificazione dell'acqua per laboratori, fornisce acqua ultrapura acqua di tipo II EDI a partire da acqua del sindaco. La qualità dell’acqua soddisfa o supera gli standard per l'acqua ASTM, CLSI, CAP e ISO di tipo I.
  • Erogazione dell'acqua semplice e intuitiva mediante dispenser o console centrale
  • La console centrale è un touch screen impermeabile da 8 pollici che fornisce pieno controllo e accesso alle prestazioni del sistema
  • Il sistema per acqua è in grado di erogare diverse unità ('1 + modalità N')
  • La portata di erogazione è