Stampa…
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM indicatore redox
Fornitore: VWR Chemicals
86180.180EA 56.7 EUR
86180.180 86180.260
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM indicatore redox
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL Number: MFCD00036428
CAS Number: 14634-91-4
Visualizza i codici
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) 180 - 200