Stampa…
Cloruro di benzoile ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
87035.290EA 71 EUR
87035.290 87035.460
Cloruro di benzoile ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Cloruro di benzoile
Formula: C₇H₅ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000653
CAS Number: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Assay ≥98,0%
Colour (APHA) ≤50
Identity Passes test