Stampa…
VWR®, Termometro a tripla visualizzazione con allarme
Fornitore: VWR Collection
620-2716EA 77 EUR
620-2716 620-2717 620-2715
VWR®, Termometro a tripla visualizzazione con allarme
Termometri Termometri digitali
Questo termometro digitale ambientale con allarme è stato progettato per controllare la temperatura nelle aree di raffreddamento e congelamento nei laboratori e nelle farmacie.
  • Allarme ottico e acustico
  • Visualizza contemporaneamente il valore attuale e quello max/min.
  • Conversione da °C a °F
  • Certificato di calibrazione a 3 punti
Oltre alla funzione di allarme standard, l'allarme acustico può essere confermato premendo il pulsante ‘Conferma allarme’ mentre è attivo un allarme acustico. L'allarme ottico rimane fino a quando il valore misurato torna tra iMore Product Information