Stampa…
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubatori refrigeranti
Fornitore: VWR Collection
390-1338EA 3970 EUR
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubatori refrigeranti
Incubatori Incubatori refrigerati
Questi incubatori refrigerati a compressore forniscono una gamma di temperature comprese tra 3 e 70 °C con convezione forzata dell'aria e controllo della velocità della ventola (dal 50 al 100%). Camera interna in acciaio inossidabile (DIN 1.4016) e rivestimento esterno in acciaio inossidabile. I modelli PREMIUM sono dotati di menu intuitivo e software facile da usare, porta USB con unità flash per il download dei dati su chiave USB e per il caricamento dei programmi. Possono essere collegati a reti Ethernet o Wi-Fi per il controllo remoto da qualsiasi computer, e gli utenti possono ricevere notifiche sui parametri selezionabili via e-mail.
  • Il controller a microprocessore multifunzione con touchscreen a colori da 7", offre una panoramica dei set e dei parametri attuali quando è in funzione.
  • Controllo accessi tramite inserimento di una password e funzione amministratore per la gestione di 5 account utente
  • 40 memorie programma utente, cambio rapido e facile dei parametri durante l’esecuzione del programma
  • Profilo di temperatura/tempo multisegmento (fino a 100) con rampe regolabili
  • Timer da 1 min a 366 giorni o funzionamento continuo
  • Funzione di ritardo avvio regolabile e funzione loop
  • Termostato di sicurezza per sovra e sottotemperatura regolabile classe 3.3 (DIN 12880) che protegge i campioni e l’incubatore
  • Refrigerante ecologico (R1234ze) con un bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP è 7)
Entrambi i modelli hanno una porta esterna solida e una porta di vetro interna. Sono dotati di una porta d’accesso da 30 mm, serratura, luce LED interna e presa interna (230 V, 50 Hz, IP 54) per spine UE (può essere cambiata in versione UK o CH). I modelli IL 150R sono impilabili senza kit d’impilaggio supplementare, altri modelli non sono impilabili.
Tra le caratteristiche di sicurezza sono presenti allarmi di temperatura acustici e visivi, sistema di controllo interruzione di corrente, funzione di scongelamento, allarme di sportello aperto, allarme di guasto sensore di temperatura e funzione di autodiagnosi.
Le unità sono dotate del software di controllo Premium e sono conformi agli standard GLP con impostazioni protette da password, registrazione degli eventi e una memoria interna in grado di contenere fino a 10000 record di dati per ciascun utente (archiviati per un massimo di 12 mesi). Gli utenti possono visionare i valori in forma di grafici o tabelle sul display o su un PC.
Informazioni per l'ordine: I modelli sono forniti con due o tre ripiani in filo d’acciaio inossidabile (IL 250R), un ripiano inferiore in filo, chiavi per la serratura (2 pz.), certificato di prova del produttore a 37 °C, cavo Ethernet, manuale d'istruzione multilingue e software di controllo Premium (può essere scaricato dalla memoria interna sulla chiave USB).
Attenzione: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.