Stampa…
Supelco® Organic Reference Standard, Alkane Standard Solution C₈-C₂₀
Fornitore: Merck
04070-1ML 04070-5ML
04070-1MLEA 58.9 EUR
04070-1ML 04070-5ML
Supelco® Organic Reference Standard, Alkane Standard Solution C₈-C₂₀
Standard Standard organici
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Attenzione: P202 - P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Descrizione classe di pericolo H225 - H304 - H315 - H336 - H361f - H373 - H411
Punto di infiammabilità –4 °C - closed cup
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione 2...30 °C