Stampa…
Tetrabutilammonio bisolfato ≥99.0% per cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 404 EUR
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
Tetrabutilammonio bisolfato ≥99.0% per cromatografia, Supelco®
Tetrabutilammonio bisolfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Punto di fusione: 169…172 °C
MDL Number: MFCD00011637
CAS Number: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM