HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 99,0 GC_ASSAY_METHOD, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Hexamethyldisilazane
52619-250ML
52619-50ML
52619-250MLEA
284
EUR
52619-250ML
52619-50ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 99,0 GC_ASSAY_METHOD, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Peso molecolare: 161.39 g/mol Punto di ebollizione: 126 Punto di fusione: -82 Flash Pt: 6 |
MDL Number:
MFCD00008259 CAS Number: 999-97-3 Merck Index: 13,04708 |