Stampa…
Camici da laboratorio per visitatori, LDPE
Fornitore: VWR Collection
113-9286EA 0 EUR
113-9286 113-9287
Camici da laboratorio per visitatori, LDPE
Indumenti usa e getta
Camice da laboratorio per visitatori in pellicola di LDPE spessa 0,017 mm.
  • Nessuna tasca
  • Elastico al polso senza lattice
  • Con colletto
  • Tre bottoni anteriori
Confezione: Un pezzo per sacchetto, 50 pezzi per scatola, 4 scatole per confezione.