Stampa…
Cuffie con visiera
Fornitore: VWR Collection
113-9236EA 155 EUR
113-9236 113-9237 113-9238 113-9239
Cuffie con visiera
Indumenti usa e getta
Queste cuffie monouso con visiera sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibile nei colori bianco e blu
Peso: 40 g/m² (calotta), 100 g/m² (visiera)
Confezione: 100 pezzi per sacchetto in plastica e 1000 pezzi per confezione.