Stampa…
Cuffie, doppio elastico, PP
Fornitore: VWR Collection
113-9411EA 0 EUR
113-9411 113-9413 113-9417
Cuffie, doppio elastico, PP
Indumenti usa e getta
Cuffie monouso in morbido PP non tessuto. Ideali per l'uso in ambienti non critici.
  • Con doppia fascia elastica senza lattice
  • Disponibili in diversi colori
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi per sacchetto in plastica e 1000 pezzi per confezione.