Stampa…
Ipoclorito di sodio soluzione 13% (w/v), grado tecnico
Fornitore: PanReac AppliChem
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 49.3 EUR
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Ipoclorito di sodio soluzione 13% (w/v), grado tecnico
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%