Stampa…
Metanolo, anidro ≥99.8% (by GC), Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
3004-45EA 179.87 EUR
3004-45 3004-25
Metanolo, anidro ≥99.8% (by GC), Macron Fine Chemicals™
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃OH) (by GC) ≥99.8 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Substances Reducing KMnO₄ Passes Test
Acidity Passes Test
Acetone Passes Test
Solubility in H₂O Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid)