Sabbia di mare, AnalaR NORMAPUR® per analisi, purificata con acido, calcinated
Fornitore: VWR Chemicals
86152.290EA
89.8
EUR
86152.290
86152.360
86152.460
Sabbia di mare, AnalaR NORMAPUR® per analisi, purificata con acido, calcinated
Sabbia di mare
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60,08 g/mol |
CAS Number:
14808-60-7 |
Particle size (0.1-0.3 mm) | Min. 80 % |
Iron soluble in acid | Max. 100 ppm |
Loss on ignition (900°C) | Max. 0.1 % |
Substances soluble in HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |