Stampa…
Terreni a pori larghi, DEAM (scambiatore di anioni debole),J.T. Baker® BAKERBOND®
Fornitore: Avantor
7472-02EA 0 EUR
7472-02 7473-00
Terreni a pori larghi, DEAM (scambiatore di anioni debole),J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbenti per cromatografia Flash Sorbenti per HPLC
La confezione in scala ridotta è destinata all'uso a bassa pressione con una pompa peristaltica.